Learn More
Karl Hecht™ HDPE-Trichter
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit.
6.00 € - 20.60 €
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10688871
|
Karl Hecht™
49050012 |
12 cm |
6.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10769842
|
Karl Hecht™
49050021 |
20 cm |
20.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Farbe: weiß
- Für generelle Laboreinsätze
- Langlebiges Polyethylen
- In verschiedenen Durchmessern und Stiellängen erhältlich
Spezifikation
HDPE | |
Weiß | |
Trichter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ HDPE-Trichter