Learn More
Karl Hecht™ HDPE-Trichter
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
12 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbe: weiß
- Für generelle Laboreinsätze
- Langlebiges Polyethylen
- In verschiedenen Durchmessern und Stiellängen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 20 cm |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Länge (metrisch) Stiel | 85 mm |
| Produkttyp | Trichter |