Learn More
SCAT Auffangwanne
SCAT Auffangwannen nehmen Chemikalien sicher auf, sollte Ihr Kanister undicht sein oder überlaufen.
Marke: SCAT 117984
72.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geeignet für eine Vielzahl an Kanistern
- Auffangen von Flüssigkeit im Falle einer Leckage
- Mit Basiseinsatz erhältlich, damit die Kanister stets sauber und trocken bleiben
- Optional mit elektrostatisch leitfähigem Material
- Hergestellt aus PE-HD oder optional PE-HD-ec
Spezifikation
23 l | |
Auffangschale, PE-HD, Abmessungen (B x H x T): 290 x 200 x 385 mm (innen), Abmessungen (B x H x T): 340 x 210 x 465 mm (außen) | |
210 mm | |
HDPE | |
340 mm | |
Umgang mit Gefahrstoffen | |
Rechteckig |
Innen: 290 x 200 x 385 mm, Außenseite: 340 x 210 x 465 mm | |
Weiß | |
465 mm | |
Auffangschale | |
Abfallbehälter | |
Je 1 | |
Nicht autoklavierbar |