Learn More
SCAT Auffangwanne
SCAT Auffangwannen nehmen Chemikalien sicher auf, sollte Ihr Kanister undicht sein oder überlaufen.
104.00 € - 534.00 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Typ | Auffangtablett |
Zur Verwendung mit | Abfallkanister |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Gefahrstoffen |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10569290
|
SCAT
117985 |
10.5 L | Schwarz |
399.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10334320
|
SCAT
108981 |
12 L | Schwarz |
254.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10530251
|
SCAT
117983 |
12 L | Weiß |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10282710
|
SCAT
117984 |
23 l | Weiß |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10222480
|
SCAT
117986 |
24 L | Schwarz |
534.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Passend für unterschiedlichste Kanister
- Fangen gefährliche Flüssigkeiten auf, falls der Kanister überläuft oder undicht ist
- Verfügbar mit Sockeleinsatz, so bleiben Ihre Kanister immer sauber und trocken
- Optional in elektrisch ableitfähigem Material
- Aus PE-HD oder PE-HD-ec
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
HDPE | |
Abfallkanister | |
Rechteckig |
Auffangtablett | |
Umgang mit Gefahrstoffen | |
Nicht autoklavierbar |