Learn More
Vitlab™ HDPE-Eimer
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. VITLab™ Eimer aus HDPE eignen sich optimal zur Lagerung und zum Transport großer Flüssigkeitsmengen.
24.05 € - 28.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Graduierungen | Ja |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10027850
|
Vitlab™
96093 |
5 l | 250 mm | 240 mm |
24.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10780592
|
Vitlab™
96393 |
290 mm | 300 mm |
28.45 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Weiß
- Ohne Tülle
- 1 l-Graduierungen
- Stabiler Griff mit Verstärkung in der Mitte für bequemes Tragen
- Deckel separat bestellbar
Spezifikation
Becher | |
HDPE | |
Je 1 |
Ja | |
Weiß |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ HDPE-Eimer