Learn More
Vitlab™ HDPE-Eimer
Artikelnummer. 10780592
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
250 mm
290 mm
Höhe (metrisch):
240 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
5 l
Artikelnummer. 10780592
Marke: Vitlab™ 96393
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. VITLab™ Eimer aus HDPE eignen sich optimal zur Lagerung und zum Transport großer Flüssigkeitsmengen.
  • Weiß
  • Ohne Tülle
  • 1 l-Graduierungen
  • Stabiler Griff mit Verstärkung in der Mitte für bequemes Tragen
  • Deckel separat bestellbar
Spezifikation
Produkttyp Becher
Graduierungen Ja
Material HDPE
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 290 mm
Abmessungen 300 H (mm)
Höhe (metrisch) 300 mm
Menge Je 1