Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE-Zylinder
Verenigde Kunstof Bedrijven™ HDPE Fässer wurden für die Lagerung, Handhabung und den Transport von Produkten der chemischen, petrochemischen und Nahrungsmittelindustrie entwickelt.
Marke: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 602925
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HDPE-Kanister mit Deckel, mit UN-Zulassung
- Abnehmbarer schwarzer Deckel
- Metallverschluss
- Für Transport und Lagerung in der chemischen, petrochemischen und Nahrungsmittelindustrie
- Vollständiges Entleeren
- ermöglicht Wiederverwendung oder Recycling
- Altert und korrodiert nicht
- Einfach zu stapeln und zu palettieren
Spezifikation
UN-Zulassung | |
Abnehmbarer Deckel | |
Blau | |
Rund | |
325 mm |
Zylinder | |
60 l | |
HDPE | |
625 mm |