Learn More
HDAC-IN-3, MedChemExpress
MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
Encompass_Preferred
70.20 € - 1297.35 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HDAC-IN-3
Physikalische Form Solid
CAS 1018673-42-1
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16491859
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-19772
1 mg
70.20 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16487898
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-19772
10 mg
251.10 €
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16453847
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-19772
50 mg
808.65 €
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16427716
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-19772
100 mg
1297.35 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16420368
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-19772
5 mg
153.90 €
5 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
Spezifikation
Spezifikation
HDAC-IN-3
1018673-42-1
Research
Cancer-programmed cell death
O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
403.52
Research
Solid
Earth Yellow
C22H33N3O4
DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
403.52
99.41%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
HDAC-IN-3, MedChemExpress