Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Artikelnummer. p-7244356
Click to view available options
Farbe:
Blau
Far-Red, Deep Red
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10726885
Marke: Molecular Probes™ H10325
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Easily identify cell nuclei and other features of interest during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which can be used with live and fixed cells and in multiparametric analyses.
Easily identify cell nuclei in high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which survive standard formaldehyde-based fixation and detergent-based permeabilization methods and can be applied to live and fixed cells. Because their dyes are easily discriminated from other fluorophores, the HCS NuclearMask stains can be used in multiparametric analyses. They can also label the entire cell (i.e., cytoplasm and nucleus) and provide an accurate backdrop against which to assess the features of interest.
Der vielseitige HCS NuclearMask™ Blau-Farbstoff (H10325) kann zur Messung des DNA-Gehalts und zur Zellabgrenzung mit Formaldehyd-fixierten Zellen auf High-Content-Bildgebung und -Analyse(HCS)-Plattformen verwendet werden. Mit Erregungs-⁄Emissionsmaxima von 355⁄460 nm bei Gebundensein an DNA wird der Farbstoff leicht von in Multiparameter-Analysen verwendeten Fluorophoren mit sichtbaren und Nah-IR-Wellenlängen unterschieden. Wenn eine Gesamtfärbung der Zellen gewünscht wird, beschriften HCS CellMask™ Färbungen die gesamte Zelle (Zytoplasma und Zellkern) und bieten einen genauen Hintergrund, vor dem die relevanten Merkmale beurteilt werden können. HCS CellMask™ Färbungen sind in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung 65 μl 2.000-X-Konzentrat, das ausreichend Material für insgesamt 10 96-Well-Mikrotiterplatten bietet. Bei 2 °C bis 6 °C und vor Licht geschützt lagern
Anregungswellenlängenbereich 350⁄451
Zur Verwendung mit (Geräte) High Content Gerät
Menge 65 μl
Nachweisverfahren Fluoreszent
Beschreibung HCS NuclearMask™ Blue Stain
Emission Sichtbar
Produktlinie Molecular Probes
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Färbemittel
SubCellular Localization Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus