Learn More
RETSCH Mahl-Sets aus gehärtetem Stahl
1620.00 € - 2825.00 €
Spezifikation
Produkttyp Schleif-Set
Material Gehärteter Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10796671
Unterlagen ansehen
RETSCH
01.462.0171
100 ml
2025.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10039332
Unterlagen ansehen
RETSCH
01.462.0263
250 ml
2825.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10212741
Unterlagen ansehen
RETSCH
01.462.0170
50 ml
1620.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ: Mahlgarnitur gehärteter Stahl 100mL
Spezifikation
Spezifikation
Schleif-Set
Gehärteter Stahl