Learn More
RETSCH Mahl-Sets aus gehärtetem Stahl
Marke:  RETSCH 01.462.0170
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10212741
  • 1620.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Typ: Mahlgarnitur gehärteter Stahl 50mL
Spezifikation
Spezifikation
Schleif-Set
Für RS200
1.200 U/min
50 ml
Gehärteter Stahl