Learn More
OHAUS™ Hängewaage mit Waagschalen
Hohe Genauigkeit und bemerkenswerte Qualität.
402.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale | 3.5 Zoll |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) Schale | 9 cm |
Tiefe (angloamerikanisch) | 7 in. |
Tiefe (angloamerikanisch) Schale | 0.5 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 17,78 cm |
Produktcode | Marke | Kalibrierung | Modell | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kalibrierung | Modell | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10302952
|
OHAUS™
80000009 |
100 x 10 g (vorderer, zweiter und dritter Strahl), 10 x 0.01 g (hinterer Strahl und Drehscheibe) | 310-00 | Dial-O-Gram™ Waage |
402.00 €
1 Stück |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
Beschreibung
Feineinstellungsskala und Strahlenmodelle.
Standardeigenschaften
- Robuster Aufbau mit einer serialisierter Pfanne und Bogen aus Edelstahl, abgedeckten Achatlagern, Präzisionsbodenachsen und einem Strahl aus Druckgussaluminium für eine lange Haltbarkeit und eine präzise Leistungsfähigkeit
- Abgestufte und eingekerbte Strahlen mit zentrumsanzeigenden Gleichgewichten in einem Fenster für eine bessere Sichtbarkeit, während eine parallaxenfreie Endlesevorrichtung einen Gebrauch unter schwierigen Lichtbedingungen erlaubt
- Andere Eigenschaften umfassen magnetische Dämpfung zur Verlangsamung der Pendelbewegung, gefederter Nullabgleichkompensator, selbstverstauende Relative-Dichte-Plattform, und eine direkt ablesbare Feineinstellungsskala (nur bei Kat. Nr. 02-020-10)
Kat. Nr. 02-020-10 Vorderer Strahl ist von 10 bis 100 g in Abstufungen von 10 g graduiert, hinterer Strahl ist von 100 bis 200 g in Abstufungen von 100 g graduiert, Feineinstellungsskala von 0 bis 10 g in Abstufungen von 0.01 g.
Kat. Nr. 02-021 Vorderer Strahl ist von 0 bis 1 g in Abstufungen von 0.01 g graduiert, zweiter Strahl ist von 1 bis 10 g in Abstufungen von 1 g graduiert, dritter Strahl ist von 10 bis 100 g in Abstufungen von 10 g graduiert, vierter Strahl ist von 100 bis 200 g in Abstufungen von 100 g graduiert.
Serviceplan
Serviceplan verfügbar.
Spezifikation
3.5 Zoll | |
7 in. | |
17,78 cm | |
9 in. | |
14 in. | |
5 Jahre |
9 cm | |
0.5 Zoll | |
1,27 cm | |
22,86 cm | |
35,56 cm | |
0.31 kg (0.6 lbs) |