Learn More
OHAUS™ Hängewaage mit Waagschalen
Artikelnummer. 10302952 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Kalibrierung:
100 x 10 g (vorderer, zweiter und dritter Strahl), 10 x 0.01 g (hinterer Strahl und Drehscheibe)
Modell:
310-00
Typ:
Dial-O-Gram™ Waage
Artikelnummer. 10302952
Marke: OHAUS™ 80000009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hohe Genauigkeit und bemerkenswerte Qualität.
Feineinstellungsskala und Strahlenmodelle.
Standardeigenschaften
  • Robuster Aufbau mit einer serialisierter Pfanne und Bogen aus Edelstahl, abgedeckten Achatlagern, Präzisionsbodenachsen und einem Strahl aus Druckgussaluminium für eine lange Haltbarkeit und eine präzise Leistungsfähigkeit
  • Abgestufte und eingekerbte Strahlen mit zentrumsanzeigenden Gleichgewichten in einem Fenster für eine bessere Sichtbarkeit, während eine parallaxenfreie Endlesevorrichtung einen Gebrauch unter schwierigen Lichtbedingungen erlaubt
  • Andere Eigenschaften umfassen magnetische Dämpfung zur Verlangsamung der Pendelbewegung, gefederter Nullabgleichkompensator, selbstverstauende Relative-Dichte-Plattform, und eine direkt ablesbare Feineinstellungsskala (nur bei Kat. Nr. 02-020-10)
Kat. Nr. 02-020-10 Vorderer Strahl ist von 10 bis 100 g in Abstufungen von 10 g graduiert, hinterer Strahl ist von 100 bis 200 g in Abstufungen von 100 g graduiert, Feineinstellungsskala von 0 bis 10 g in Abstufungen von 0.01 g.
Kat. Nr. 02-021 Vorderer Strahl ist von 0 bis 1 g in Abstufungen von 0.01 g graduiert, zweiter Strahl ist von 1 bis 10 g in Abstufungen von 1 g graduiert, dritter Strahl ist von 10 bis 100 g in Abstufungen von 10 g graduiert, vierter Strahl ist von 100 bis 200 g in Abstufungen von 100 g graduiert.
Serviceplan
Serviceplan verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale 3.5 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Schale 9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 7 in.
Kalibrierung 100 x 10 g (vorderer, zweiter und dritter Strahl), 10 x 0.01 g (hinterer Strahl und Drehscheibe)
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 0.5 Zoll
Tiefe (metrisch) 17,78 cm
Tiefe (metrisch) Schale 1,27 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 22,86 cm
Modell 310-00
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35,56 cm
Gewährleistung 5 Jahre
Fassungsvermögen 0.31 kg (0.6 lbs)
Displaytyp Analog
Typ Dial-O-Gram™ Waage