Learn More
Buerkle™ OTAL™ Handpumpe
Diese vielseitigen Handpumpen ermöglichen die Entfernung von Flüssigkeitsresten. Buerkle™ OTAL™ Handpumpen sind mit einem Teleskop-Tauchrohr ausgestattet, das sich beim Einsetzen an die Behälterhöhe anpasst, sodass die kompakte, platzsparende Handpumpe sich für verschiedene Behälter eignet.
Marke:  Buerkle™ 5005-1200
78.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10652921
  • 114.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Beschreibung
Beschreibung
OTAL Handpumpen passen in die meisten handelsüblichen Lagerungsfässer. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einführen der Behälterhöhe an. Dies gewährleistet eine gute Entfernung von Restflüssigkeit und ermöglicht eine Nutzung der Handpumpe für verschiedene Behälter.
  • Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe
  • Hohe Pumpenkapazität
  • Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälteröffnungen mit Ø 30 bis 70 mm (1,18 bis 2,76 in.)
OTAL Handpumpen mit PP-Steigrohren:
  • Beständig gegen schwache Säuren, Basen und Reinigungsmittel.
Pumpe mit PVDF-Steigrohren:
  • Besonders geeignet für Säuren und Alkalien, jedoch nicht für stark oxidierende Säuren und Alkalien.
  • Dank seiner speziellen Materialeigenschaften ist PVDF chemisch noch beständiger als PP. Beständig gegen Chlorbleiche
Edelstahlpumpe nach AISI 304 (1.4301):
  • für Flüssigkeiten, die in der Gefahrenklasse A III (VbF) nicht leicht entzündlich sind.
  • OTAL PP- oder PVDF-Handpumpen sind für ätzende Mittel vorgesehen.
Pumpe mit Schlauch und Absperrhahn:
  • PVC-Auslaufschlauch mit 1,5 m Länge, PP/PE-Absperrhahn und PP-Steigrohr.
  • Der Auslaufschlauch eignet sich insbesondere zum Befüllen von entfernt stehenden Behältern.
Spezifikation
Spezifikation
Gewerblich
70 cm
Allgemeine Lagerung
70 cm
Handpumpe
Zuführschläuche aus Polypropylen mit 12 mm Durchm.
DIN EN ISO 9001
30 bis 70 mm
Polypropylen
Alkalibeständig, reinigungsbeständig, schwach säurebeständig
14 l/min
0.64 kg
Dokumentation
Flyers
Manuals
Name des Produkts
Buerkle™ OTAL™ Handpumpe > Polypropylen; Flussrate:14 l/min