Learn More
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente
60.10 € - 75.85 €
Spezifikation
Typ | Schlaucheinheit |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 12 Zoll |
Material | PTFE |
Länge (metrisch) | 30.48 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente |
Produktcode | Marke | Nadel-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Nadel-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11573084
|
Hamilton™
90615 |
15 G |
75.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11503094
|
Hamilton™
90618 |
18 G |
60.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10642503
|
Hamilton™
90619 |
19 G |
60.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10770145
|
Hamilton™
90620 |
20 G |
60.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11543094
|
Hamilton™
90624 |
24 G |
60.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11533094
|
Hamilton™
90622 |
22 G |
61.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11563094
|
Hamilton™
90628 |
28 G |
60.10 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10332932
|
Hamilton™
90630 |
30 G |
60.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE
- Ein Luer-Anschluss (weiblich) am Ende
- Schlauch ist 12 in. lang
Spezifikation
Schlaucheinheit | |
PTFE | |
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente |
12 Zoll | |
30.48 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock