Learn More
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente
Marke: Hamilton™ 90622
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE
- Ein Luer-Anschluss (weiblich) am Ende
- Schlauch ist 12 in. lang
Spezifikation
Schlaucheinheit | |
PTFE | |
Verbindung mit einer Spritze oder einer anderen Komponente |
12 Zoll | |
30.48 cm | |
22 G |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Schläuche aus PTFE, angepasst an weiblichen Luer-Lock > 22 ga
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur