Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Model 7000.5
Geeignet für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie-Autosampler (GC).
Marke: Hamilton™ 86274
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02800kg
Beschreibung
Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist.
Spritzenanschluss
- Rändelnabe (KH) – Abnehmbare Kolben-/Nadelbaugruppe, die Rändelnabe wird ausschließlich auf den Spritzen der Serie 7000 verwendet
- Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 23s, 26s
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
0.049 Zoll | |
0.13 mm | |
0.26 Zoll | |
6.6 mm | |
1,7 in. | |
43 mm | |
6000 psi | |
155 °C | |
7000.5 KH | |
10 °C | |
5 μl | |
Agilent 7673, 7683, 6850 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler |
26 s G | |
0.005 Zoll | |
0.019 Zoll | |
1.24 mm | |
0.483 mm | |
1.71 Zoll | |
Microliter Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
AS | |
Je | |
Konus | |
Abnehmbar |