Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Model 7000.5
Geeignet für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie-Autosampler (GC).
197.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.049 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.26 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 1.24 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 6.6 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10043814
|
Hamilton™
86274 |
0.13 mm | 0.483 mm |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10107220
|
Hamilton™
86276 |
0.25 mm | 0.64 mm |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist.
Spritzenanschluss
- Rändelnabe (KH) – Abnehmbare Kolben-/Nadelbaugruppe, die Rändelnabe wird ausschließlich auf den Spritzen der Serie 7000 verwendet
- Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 23s, 26s
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
0.26 Zoll | |
6.6 mm | |
1.71 Zoll | |
Microliter Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
AS | |
Je | |
Agilent 7673, 7683, 6850 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler |
0.049 Zoll | |
1.24 mm | |
1,7 in. | |
43 mm | |
6000 psi | |
155 °C | |
7000.5 KH | |
10 °C | |
Konus | |
Abnehmbar |