Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: C Termination
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
Marke:  Hamilton™ 81560
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10027701
  • 187.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • Cheminert (C) – Dieser Anschluss ist ein -+-28-Anschluss, der direkt in die Geräte passt. Die X-Form, d. h. der Kolbenanschlag, bei dieser Spritze wurde entwickelt, um den Verschleiß der Kolbenspitze zu begrenzen.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0.406 Zoll
10.3 mm
Für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml
200 psi
115 °C
1005
Je
ChemSeal
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
0.53 Zoll
13.5 mm
Gasdichte Spritze
239 °F
50 °F
Ohne Kanüle
5 ml