Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: C Termination
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
137.00 € - 249.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml |
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10500513
|
Hamilton™
81660 |
17.7 mm | 10 ml | 1010 |
159.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10027701
|
Hamilton™
81560 |
13.5 mm | 5 ml | 1005 |
187.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10739882
|
Hamilton™
81360 |
9.02 mm | 1 ml | 1001 |
249.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10172032
|
Hamilton™
81460 |
9.6 mm | 2.5 ml | 1002 |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Cheminert (C) – Dieser Anschluss ist ein -+-28-Anschluss, der direkt in die Geräte passt. Die X-Form, d. h. der Kolbenanschlag, bei dieser Spritze wurde entwickelt, um den Verschleiß der Kolbenspitze zu begrenzen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml | |
239 °F | |
50 °F | |
Je |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
Gasdichte Spritze | |
115 °C | |
Ohne Kanüle | |
ChemSeal |