Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Ersatz-Halogenlampe
Halogenlampe für den Einsatz mit KL1500 LCD/KL1500 HAL und KL1500 kompakt
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 153000
Artikelnummer. 12838095
  • 32.20 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Halogenlampe
  • 15 V/150 W
  • Für den Einsatz mit KL1500 LCD/KL1500 HAL und KL1500 kompakt
Bestellinformation
Spannung
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzlampe
Kaltlichtquelle KL1500HAL
15 V
Halogen
Je 1
150 w
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Ersatz-Halogenlampe > Wirkleistung:150W