Learn More
MP Biomedicals™ Alpha-Amylase
Aus Bacillus subtilis
Marke: MP Biomedicals™ 0210044725
60.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24274" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CAS-Nummer: 9000-90-2
- EC-Nummer: 232-565-6
- Aktivität: 500 bis 1,000 U pro mg Protein
Spezifikation
Weißgrau | |
Allgemeines Verfahren für die enzymatische Verflüssigung | |
Bacillus subtilis | |
alpha-Amylase |
5 bis 7 | |
4 °C | |
25 g | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- alpha-amylase
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: alpha-amylase
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Alpha-Amylase > 25 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur