missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonics & Materials Half Wave Extender Probes
Recommended when working with tall, narrow vessels such as Erlenmeyer flasks
338.00 € - 357.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Verlängerung mit austauschbare Spitze |
---|---|
Material | Titanlegierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sonde mit Gewindeende |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11773129
|
Sonics & Materials
630-0410 |
13 mm |
338.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11754328
|
Sonics & Materials
630-0444 |
25 mm |
357.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Screw into threaded end probes of identical diameter in place of the replaceable tip
- Fabricated from titanium alloy, Ti-6Al-4V
- Use a solid extender, not one with a replaceable tip, when processing samples containing organic solvents or low surface tension liquids
- Available on special order with threaded ends to accept replaceable tips
- Autoclavable
Spezifikation
Verlängerung mit austauschbare Spitze | |
Titanlegierung | |
Sonde mit Gewindeende |