Learn More
Sonics & Materials Half Wave Extender Probes
Recommended when working with tall, narrow vessels such as Erlenmeyer flasks
Marke:  Sonics & Materials 630-0410
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11773129
  • 357.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anstelle der austauschbaren Spitze in Gewindeendsonden gleichen Durchmessers einschrauben
  • Hergestellt aus Titanlegierung, Ti-6Al-4V
  • Bei der Verarbeitung von Proben, die organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung enthalten, eine feste Verlängerung verwenden, nicht eine mit austauschbarer Spitze
  • Auf Sonderbestellung mit Gewindeenden zur Aufnahme austauschbarer Spitzen erhältlich
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Verlängerung mit austauschbare Spitze
13 mm
Sonde mit Gewindeende
0,5 Zoll
Titanlegierung