Learn More
Gilac™ HACCP Duckboard
HACCP Duckboard allows identifying storage areas by color.
19.80 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 19.7 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 500 mm |
Material | HDPE |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Breite (angloamerikanisch) | 19.7 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17978471
|
Gilac™
G402009 |
Rot |
19.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17958681
|
Gilac™
G402010 |
Blau |
19.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17918691
|
Gilac™
G402011 |
Grün |
19.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17918431
|
Gilac™
G402018 |
Yellow |
19.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Plastic food duckboard, alveolar structure.
- Essential for identifying storage areas by color.
- Allows compliance with hygiene rules for food storage.
- High load capacity thanks to HDPE structure: general load up to 250 kg per square meter.
- Easy to clean with a high pressure water jet or in the machine.
- Clip -in system very easy to install, easily cut with a saw for a perfect fit in its slot.
- Junction area suitable for wide surfaces equipment.
- Modular, upgradeable and durable.
- Thermal resistance suitable for temperatures in freezing chambers.
- Optimum drainage.
- Sold individually.
- 4 Plastic food duckboards = 1 square meter.
Spezifikation
19.7 in. | |
HDPE | |
19.7 in. |
500 mm | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
500 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ HACCP Duckboard