Learn More
Gilac™ HACCP Duckboard
Artikelnummer. 17958681
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17958681
Marke: Gilac™ G402010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HACCP Duckboard allows identifying storage areas by color.
  • Plastic food duckboard, alveolar structure.
  • Essential for identifying storage areas by color.
    • Allows compliance with hygiene rules for food storage.
  • High load capacity thanks to HDPE structure: general load up to 250 kg per square meter.
  • Easy to clean with a high pressure water jet or in the machine.
  • Clip -in system very easy to install, easily cut with a saw for a perfect fit in its slot.
  • Junction area suitable for wide surfaces equipment.
  • Modular, upgradeable and durable.
  • Thermal resistance suitable for temperatures in freezing chambers.
  • Optimum drainage.
  • Sold individually.
  • 4 Plastic food duckboards = 1 square meter.
Spezifikation
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 19.7 in.
Länge (metrisch) 500 mm
Material HDPE
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (angloamerikanisch) 19.7 in.
Breite (metrisch) 500 mm