Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Precision Flüssig-Glas-Verifizierungsthermometer
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST™ und DAkkS.
58.15 € - 70.05 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Gesamtlänge (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Gesamtlänge (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13079162
|
H-B Instrument™
B61004-0600 |
Ofen | 145 mm | 1 °C | |||||
13059162
|
H-B Instrument™
B61004-0200 |
Inkubator | 98 mm | ± 1 % | |||||
13039162
|
H-B Instrument™
B61004-0300 |
Tiefkühlgerät | 135 mm | 0,5 °C |
61.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15782156
|
H-B Instrument™
B61004-0000 |
Ultratiefkühlgerät | 145 mm | ±1 °C, 2 °C von -1/-40 °C und 2,5 °C unter -40 °C |
70.05 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST™ und DAkkS.
Jedes Element verfügt über eine Fluoropolymerbeschichtung für mehr Sicherheit, individuelle Seriennummern und eine mehrsprachige (englische, französische, deutsche, italienische, portugiesische und spanische) Präzisionserklärung, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist.
Getestet und kalibriert in dreifach-akkreditiertem/registriertem ISO/IEC 17025:2005, A2LA Labor gegenüber Geräten, deren Kalibrierung auf NIST und DAkkS rückführbar sind.
Zertifizierungen
NIST, DAkkS
Garantie
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.