Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Precision Flüssig-Glas-Verifizierungsthermometer
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST™ und DAkkS.
Marke: H-B Instrument™ B61004-0200
Beschreibung
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST™ und DAkkS.
Jedes Element verfügt über eine Fluoropolymerbeschichtung für mehr Sicherheit, individuelle Seriennummern und eine mehrsprachige (englische, französische, deutsche, italienische, portugiesische und spanische) Präzisionserklärung, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist.
Getestet und kalibriert in dreifach-akkreditiertem/registriertem ISO/IEC 17025:2005, A2LA Labor gegenüber Geräten, deren Kalibrierung auf NIST und DAkkS rückführbar sind.
Zertifizierungen
NIST, DAkkS
Serviceleistungen
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.
Spezifikation
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS/PTB | |
Precision | |
98 mm | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit | |
45 °C | |
10° bis 45 °C | |
±1 % |
Chemische Labore, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemische Labore, pharmazeutische und medizinische Branche, Hersteller, Molkereien, Brauereien und Brennereien | |
3.9 Zoll | |
Glas | |
Prüfthermometer | |
10 °C | |
Inkubator | |
0,5 ° |