Learn More
H-B Instrument™ Durac™ elektronische Thermometer - Hygrometer
Mit wasserdichtem Temperaturfühler
121.00 €
Spezifikation
Typ | Elektronisches Thermohygrometer |
---|---|
Genauigkeit | ±5 % |
Temperaturbereich (metrisch) | -50°bis +70 °C |
Temperaturgenauigkeit | ±1 °C |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -58 bis +158 °F |
Produktcode | Marke | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17510695
|
H-B Instrument™
B61506-0200 |
20 bis 99% |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Mit Speicher für Maximal-/Minimalwerte
- Option für Freeze-Alarm
- Sondenlänge 1,2 Zoll / 30 mm, angebracht an 9,8 Fuß (3 m) Kabel
- Mit herausklappbarem Ständer und magnetischer Rückseite
- Getestet und kalibriert im nach ISO™/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten Labor
- Enthält mehrsprachige Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und eine Genauigkeitserklärung, die auf NIST™ und DKD rückführbar ist
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
RoHS
Spezifikation
Elektronisches Thermohygrometer | |
-50°bis +70 °C | |
-58 bis +158 °F | |
1,2 x 2,5 x 3,7 in. (30 x 6,5 x 9,7 cm) | |
9,8 ft. | |
30 mm | |
3 cm | |
6,5 cm | |
9,7 cm | |
CE, RoHS |
±5 % | |
±1 °C | |
2 °F | |
1,2 in. | |
1,2 in. | |
3 m | |
2,5 in. | |
3,7 in. | |
Lieferung mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und Erklärung zur Rückverfolgbarkeit mit Angabe der Genauigkeit, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist |