Learn More
H-B Instrument™ Durac™ elektronische Thermometer - Hygrometer
Mit wasserdichtem Temperaturfühler
Marke: H-B Instrument™ B61506-0200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Speicher für Maximal-/Minimalwerte
- Option für Freeze-Alarm
- Sondenlänge 1,2 Zoll / 30 mm, angebracht an 9,8 Fuß (3 m) Kabel
- Mit herausklappbarem Ständer und magnetischer Rückseite
- Getestet und kalibriert im nach ISO™/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten Labor
- Enthält mehrsprachige Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und eine Genauigkeitserklärung, die auf NIST™ und DKD rückführbar ist
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
RoHS
Spezifikation
Elektronisches Thermohygrometer | |
±5 % | |
±1 °C | |
-58 bis +158 °F | |
1,2 x 2,5 x 3,7 Zoll (30 x 6,5 x 9,7 cm) | |
9,8 ft. | |
30 mm | |
3 cm | |
6,5 cm | |
9,7 cm | |
CE, RoHS |
20 bis 99% | |
-50°bis +70 °C | |
Uhr mit Schlummerfunktion | |
2 °F | |
1,2 in. | |
1,2 in. | |
3 m | |
2,5 in. | |
3,7 in. | |
Lieferung mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und Erklärung zur Rückverfolgbarkeit mit Angabe der Genauigkeit, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist |