Learn More
Tocris Bioscience™ GYY 4137 morpholine salt
Slow-releasing H2S donor
127.00 € - 434.00 €
Spezifikation
Produkttyp | GYY 4137 morpholine salt |
---|---|
Molekulargewicht | 376.47 |
Hemmstoffe | GYY 4137 morpholine salt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18085902
|
Tocris Bioscience™
3658/10 |
10 mg |
127.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18093912
|
Tocris Bioscience™
3658/50 |
50 mg |
434.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Slow-releasing H2S donor. Exhibits vasodilator and antihypertensive activity. Activity causes slow dilation of blood vessels in vitro and in vivo; does not influence vascular smooth muscle cell viability in culture. Water-soluble.Spezifikation
GYY 4137 morpholine salt | |
376.47 | |
GYY 4137 morpholine salt |
Nur für Forschungszwecke