Learn More
Tocris Bioscience™ GYY 4137 morpholine salt
Slow-releasing H2S donor
Marke: Tocris Bioscience™ 3658/50
351.48 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GYY 4137 morpholine salt is a slow-releasing H2S donor. Exhibits vasodilator and antihypertensive activity. Activity causes slow dilation of blood vessels in vitro and in vivo; does not influence vascular smooth muscle cell viability in culture. Water-soluble.Spezifikation
50 mg | |
GYY 4137 morpholine salt | |
376.47 | |
GYY 4137 morpholine salt |
Nur für Forschungszwecke