Learn More
GSK369796 Dihydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
183.60 € - 1841.40 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | GSK369796 Dihydrochloride |
---|---|
Physikalische Form | Solid |
CAS | 1010411-21-8 |
Farbe | Yellow |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16490146
![]() |
Medchem Express
HY-12082A |
2 mg |
183.60 €
2 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16484978
![]() |
Medchem Express
HY-12082A |
10 mg |
368.55 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16475746
![]() |
Medchem Express
HY-12082A |
100 mg |
1841.40 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16451227
![]() |
Medchem Express
HY-12082A |
50 mg |
1104.30 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16407717
![]() |
Medchem Express
HY-12082A |
5 mg |
267.30 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.Spécification
GSK369796 Dihydrochloride | |
1010411-21-8 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation | |
OC1=CC(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)=CC=C1CNC(C)(C)C.[H]Cl.[H]Cl | |
428.78 | |
Research |
Solid | |
Yellow | |
C20H24Cl3N3O | |
DMSO : 100 mg/mL (233.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (116.61 mM; Need ultrasonic) | |
428.78 | |
98.32% |
Safety and Handling
H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.