Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2606414
Potent and selective PERK inhibitor; orally bioavailable
378.00 € - 1540.00 €
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Produkttyp | GSK 2606414 |
Molekulargewicht | 451.44 |
Hemmstoffe | GSK 2606414 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18065402
|
Tocris Bioscience™
5107/10 |
10 mg |
378.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18776219
|
Tocris Bioscience™
5107/50 |
50 mg |
1540.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potent and selective protein kinase R-like ER kinase (PERK) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for PERK over HR1 and PKR. Inhibits thapsigargin-induced PERK phosphorylation in lung carcinoma A549 cells. Attenuates subcutaneous pancreatic human tumor xenograft growth in mice. Orally bioavailable.Spezifikation
>99% | |
GSK 2606414 | |
451.44 | |
GSK 2606414 |
Nur für Forschungszwecke