Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2606414
Potent and selective PERK inhibitor; orally bioavailable
Marke:  Tocris Bioscience™ 5107/10
296.58 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18065402
  • 378.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
GSK 2606414 is a potent and selective protein kinase R-like ER kinase (PERK) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for PERK over HR1 and PKR. Inhibits thapsigargin-induced PERK phosphorylation in lung carcinoma A549 cells. Attenuates subcutaneous pancreatic human tumor xenograft growth in mice. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
GSK 2606414
GSK 2606414
10 mg
451.44
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke