Learn More
Standardlösung 5 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
150.75 € - 323.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 5 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD03792307 |
UN-Nummer | UN3264 |
Güte | Specpure™ |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11339198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042580.AE |
100 mL |
150.75 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11346119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042580.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 5 | |
UN3264 | |
Flüssig |
MFCD03792307 | |
Specpure™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P201-P202-P210-P222-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P302+P334-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H250-H260-H304-H314-H335-H336-H361f-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen