Learn More
Standardlösung 5 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339198
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11339198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042580.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 5
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD03792307
UN-Nummer UN3264
Menge 100 ml
Güte Specpure