Learn More
Kinematica™ Mahlbecher und Messer
Der Mischaufsatz für MB 800 besteht aus Edelstahl, Dichtung und Rotorblattkopf sowie Deckel mit Öffnung für die Zugabe von Material.
Marke:  Kinematica™ 36050050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11989058
  • 846.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2000 ml
Edelstahl
MB 800
Name des Produkts
Kinematica™ Mahlbecher und Messer > Kapazität: 2000 ml