Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Densitometer
Zur Messung der Trübung von Zellsuspensionen in den verschiedensten wissenschaftlichen Anwendungsbereichen. Grant Instruments™ Densitometer sind für eine Messung der Trübung im Bereich von 0.5 bis 4.0 McFarland-Einheiten (DEN-1) bzw. von 0.0 bis >7.5 McFarland-Einheiten (DEN-1B) bei geringer Standardabweichung entworfen und werksseitig kalibriert.
Marke:  Grant Instruments™ DEN-1B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15211166
  • 1095.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messbereich: 0.30 bis 15.0 McFarland Einheiten (DEN-1), 0.0 bis 6.0 McFarland Einheiten (DEN-1B)
  • Messzeit: 1 Sekunde
  • Präzision: ±3 %
  • Messwerte, praktischerweise in McFarland Einheiten angezeigt, sind deutlich auf dem hellen LED-Display sichtbar
  • Werkskalibriert - behält Kalibrierung ohne Stromversorgung bei
  • Kann mit im Handel erhältlichen Standards oder im Labor vorbereiteten Zellsuspensionen durch den Anwender kalibriert werden
  • Entwickelt für Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 18 mm
  • Mit dem optionalen Röhrchenadapter D-16 können auch 16 mm-Röhrchen verwendet werden
  • Äußerst kompaktes Design mit kleiner Stellfläche, findet auch in den kleinsten Arbeitsbereichen leicht Platz
  • DEN-1b - entweder mit 3 x AAA-Batterien oder durch eine externe Stromquelle betrieben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Densitometer
LCD-Anzeige
± 3 %
0,00 bis 15,00 McFarland
165 mm
Eingang AC 120/230 V 50/60 Hz Ausgang DC 12 V
4°bis 40 °C
LED
≥ 2
0.00 to 15.00 McFarland
115 x 165 x 75 mm
75 mm
12 V
0,7 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Grant Instruments™ Grant Bio™ Densitometer > Höhe:75mm