Learn More
Black Seats
Marke:  mb2 AT3XB1D1NE2D8033
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11997264
  • 300.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
High-form chair
Black
540 mm
5 Wheels
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Black Seats > Height: 540mm