Learn More
3M™ Graffiti Remover 1500
A safe and simple way to remove unsightly graffiti from plastic, painted, or varnished surfaces.
Marke: 3M™ 7000082045
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Graffiti-Entferner für Kunststoff-, bemalte oder lackierte Oberflächen
- Wirksam gegen Aerosolsprayfarben, Permanentmarker, Lippenstift, Wachsmalstifte und Emulsionsfarbe
- Die flüssige Form des Lösungsmittels ermöglicht ein schnelles Eindringen und Aufbrechen von Graffiti
- Enthält weder NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) noch NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), die in anderen Graffiti-Entfernern verwendet werden und ein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellen können
- Hat einen minimalen Geruch und verbessert dadurch den Anwenderkomfort und die Effizienz im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Entfernern, die starke Gerüche und schädliche Dämpfe freisetzen
- Geringe Umweltbelastung, da das Produkt keine aromatischen, aliphatischen oder chlorierten Lösungsmittel enthält
Spezifikation
Graffiti-Entferner | |
Graffiti-Entfernung | |
5 L |
Flüssig | |
Kunststoff-, bemalte oder lackierte Oberflächen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Graffiti Remover 1500 > 5 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur