Learn More
Witeg™ Graduierte Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen
Die Witeg™ Graduierte Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss sind graduiert und für die Lagerung von Kulturmedien und das Mischen ausgelegt.
Marke:  Witeg™ 5 507 006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10526522
  • 28.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas vom Typ 3.3
  • Graduiert
  • Mit Schraubverschluss
  • In verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Schraubverschluss
131 mm
220 mm
Schraubverschluss