Learn More
Bochem™ Messeimer
Bochem™ Messbecher mit Graduierungen pro Liter.
91.05 € - 125.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10547901
|
Bochem™
8320 |
6 l | 260 mm | 190 mm |
91.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10740622
|
Bochem™
8323 |
12 l | 300 mm | 270 mm |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Deckel separat erhältlich
- Ohne Basisring
- Messlinien
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Ohne Basisring |