Learn More
Bochem™ Messeimer
Bochem™ Messbecher mit Graduierungen pro Liter.
Marke: Bochem™ 8320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Deckel separat erhältlich
- Ohne Basisring
- Messlinien
Spezifikation
Eimer aus Edelstahl, ohne Deckel | |
Edelstahl (18/10) | |
260 mm |
6 l | |
Ohne Basisring | |
190 mm |