Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Klasse 601
Für Analysen in Laboren. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 601 besitzt eine mittlere Filtrationsgeschwindigkeit.
3.50 € - 241.00 €
Spezifikation
Material | Zellulose |
---|---|
Particle Retention | 5 bis 13 μm |
Porengröße | 5 bis 13 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filterpapier für Analysen in Laboren, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit |
Güte | 601 |
Produktcode | Marke | Format | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11502013
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 270 mm Durchm. |
20.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11765345
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 320 mm Durchm. |
25.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11724766
|
Fisherbrand™
|
Blatt, 450 x 450mm | 450 x 450 mm |
241.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11705365
|
Fisherbrand™
|
Blatt, 570 x 460 mm | 570 x 460 mm |
39.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11745365
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 190 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11833420
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 250 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11755365
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 400 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11843420
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 330 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11795365
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 270 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11765365
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 450 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775365
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 500 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11745355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 100 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15525689
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 125 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11755355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 120 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15515689
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 110 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11715345
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 130 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15535689
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 150 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11735355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 180 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12394058
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 15 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15545689
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 185 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15555689
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 240 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11735345
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 210 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11725345
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 190 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11795345
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 250 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11725365
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 100 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11785365
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 110 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11795355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 330 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11785355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 300 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775335
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 40 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15565679
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 42.5 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11725355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 45 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11795335
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 47 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11715355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 75 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15575679
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 55 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15585679
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 70 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11705355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 500 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775355
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 80 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15505689
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 90 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12370140
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 130 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11735365
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 150 mm dia. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Anwendungen:- In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie
Spezifikation
Zellulose | |
5 bis 13 μm | |
601 | |
0.16 mm |
5 bis 13 μm | |
Filterpapier für Analysen in Laboren, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit | |
100/Pckg. |