Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Klasse 601
Für Analysen in Laboren. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 601 besitzt eine mittlere Filtrationsgeschwindigkeit.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11502013
  • 20.15 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen:
  • In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie
Spezifikation
Spezifikation
270 mm Durchm.
Zellulose
5 bis 13 μm
601
0,16 mm
270 mm
Flache Scheibe
5 bis 13 μm
Filterpapier für Analysen in Labors, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
100/Pckg.
270 mm