Learn More
Fisherbrand™ Chromatographiepapier, Klasse 508
Geeignet für Elektrophorese und chromatographische Arbeiten. Fisherbrand™ Gütegrad 508 Chromatographiepapier wird für die Trennung und Identifizierung von Proben verwendet, die in Forschungslabors nicht bekannt sind.
208.00 € - 225.00 €
Spezifikation
Flussrate | 115 mm/30 min |
---|---|
Filmdicke | 0.35 mm |
Format | Bogen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Elektrophorese- und Chromatographiearbeiten |
Güte | 508 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11724166
|
Fisherbrand™
0508F00026 |
200 mm | 200 mm | N/A | ||||||
11567393
|
Fisherbrand™
0508F00021 |
570 mm | 460 mm |
208.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Anwendungen:- Wird zur Trennung und Identifizierung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln verwendet
- Hilft bei der Bestimmung des Gehalts an Apfelsäure in Weinen, der durch Fermentation verursacht wird
Spezifikation
115 mm/30 min | |
Bogen | |
508 |
0.35 mm | |
Geeignet für Elektrophorese- und Chromatographiearbeiten | |
Papier |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chromatographiepapier, Klasse 508