Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1289, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1289 quantitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
11.80 € - 103.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 8 bis 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 20 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-040 |
40 mm |
11.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15932900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-060 |
60 mm |
11.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-080 |
80 mm |
14.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-100 |
100 mm |
16.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-340 |
340 mm |
103.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nassfest.
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation
84 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
20 Sekunden | |
100/Packung |
Scheibe | |
8 bis 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |