Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1289, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1289 quantitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-207-040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nassfest.
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation
84 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
20 Sekunden | |
100/Packung | |
40 mm |
Scheibe | |
8 bis 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |