Learn More
Sampling Systems™ Halter für Grab-It™ Tupfer
Ideal zum Halten von Tuchtupfer zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen.
41.30 € - 88.90 €
Spezifikation
Produkttyp | Tupferhalter |
---|---|
Material | Aluminium, Kunststoff |
Modell | Leicht |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15869511
|
Sampling Systems™
8420A-750 |
750 mm |
41.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15859511
|
Sampling Systems™
8420A-1300 |
1300 mm |
88.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geringes Gewicht
- Hergestellt aus Aluminium und Kunststoff
- Erhältlich in zwei Längen, 750 oder 1300 mm
Spezifikation
Tupferhalter | |
Aluminium, Kunststoff | |
Leicht | |
Reinigung |